Learn More
Simport™ Scientific Almohadillas de espuma para biopsia
Se utilizan para mantener las biopsias en su sitio y evitar que se pierdan durante el procesamiento.
Descripción
- Fabricadas en uretano de poliéster, la espuma está especialmente formulada para mantener una consistencia completa con el fin de lograr un flujo de disolvente óptimo.
- Las muestras de biopsia se intercalan entre dos almohadillas de espuma y se colocan en cápsulas de tejido o en casetes con tapas metálicas o de plástico.
- Tolera temperaturas de −40 °C a +121 °C