Learn More
Watson-Marlow Bioprene - Tubos termoplásticos
Código de producto. p-8009076
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Conditionnement:
5 metros
cada uno
Code produit. Diámetro interior (métrico) unitSize
17207086 0,5 mm 5 metros
15282938 0,8 mm cada uno
12653036 1,6 mm cada uno
15338155 2,4 mm cada uno
15377325 3,2 mm cada uno
15358155 4,8 mm 5 metros
15367403 6,4 mm cada uno
15259008 8 mm cada uno
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17207086
Marque: Watson-Marlow 933.0005.J16
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Los tubos Bioprene para bombas peristálticas tienen una vida peristáltica excepcionalmente larga con baja permeabilidad.
  • Bioprene™ La manguera para bombas peristálticas cumple con las normas USP Clase VI y FDA y es adecuada para aplicaciones biofarmacéuticas y alimentarias.
  • La excepcionalmente larga vida útil de Bioprene garantiza la seguridad del proceso, reduciendo así el riesgo en aplicaciones críticas de buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP, por sus siglas en inglés). Bioprene es un tubo de elastómero termoplástico fabricado a partir de componentes sintéticos. No se utiliza caucho natural (como el látex) en la producción de tubos Bioprene. La materia prima se ha sometido a pruebas completas según USP clase VI y cumple con la norma NSF51. El Bioprene es un material de amplia aplicación en las tareas de producción biofarmacéutica, como la medición, la transferencia y la filtración, junto con una variedad de aplicaciones dentro de la industria de alimentos y bebidas. La manguera continua de Bioprene permite trabajar con presiones de operación de 0 a 2 bar. Una gama de LoadSure™ Los elementos de manguera aumentan la capacidad de presión hasta un máximo de 7 bar.
  • Guía de compatibilidad química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 16 ft.
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0.0625 in.
Grosor (métrico) 1.6 mm
Color Incolora
Dureza 60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Tipo de producto Thermoplastic Tubing
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.