Learn More
Watson-Marlow Bioprene - Tubos termoplásticos
Descripción
- Bioprene™ La manguera para bombas peristálticas cumple con las normas USP Clase VI y FDA y es adecuada para aplicaciones biofarmacéuticas y alimentarias. La excepcionalmente larga vida útil de Bioprene garantiza la seguridad del proceso, reduciendo así el riesgo en aplicaciones críticas de buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP, por sus siglas en inglés). Bioprene es un tubo de elastómero termoplástico fabricado a partir de componentes sintéticos. No se utiliza caucho natural (como el látex) en la producción de tubos Bioprene. La materia prima se ha sometido a pruebas completas según USP clase VI y cumple con la norma NSF51. El Bioprene es un material de amplia aplicación en las tareas de producción biofarmacéutica, como la medición, la transferencia y la filtración, junto con una variedad de aplicaciones dentro de la industria de alimentos y bebidas. La manguera continua de Bioprene permite trabajar con presiones de operación de 0 a 2 bar. Una gama de LoadSure™ Los elementos de manguera aumentan la capacidad de presión hasta un máximo de 7 bar.
- Guía de compatibilidad química
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (métrico) | 1.6 mm |
| Para utilizar con | For Bioprene peristaltic pump |
| Para utilizar con (aplicación) | For critical biopharmaceutical processes requiring accurate, reliable and repeatable performance |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 5°C |
| Cantidad de embalaje | 1 Each |
| Propiedades de resistencia | Acids, Alkalies |
| Mostrar más |