Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas I/P™ de silicona curada al platino en bobina BioPharm™
Código de producto. 11795069
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
88
89
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
Caudal:
19000 mL/min
4000 mL/min
8000 ml/min
De 0,02 a 17 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
30 metros
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Diámetro interior (métrico) Caudal unitSize
11795069 26 6,4 mm 4000 mL/min cada uno
11705079 73 9,5 mm 8000 ml/min 1 PCS
11785099 89 15,9 mm 19000 mL/min cada uno
11745029 88 12,7 mm De 0,02 a 17 l/min 30 metros
4 options
Código de producto. 11795069
Marca: Masterflex™ 9642326
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Superficie interior lisa diseñada para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y contaminación
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Elija nuestros tubos de silicona curada al platino BioPharm para obtener pureza, muy bajos niveles de extracción y una superficie interior ultrasuave.
  • Este tubo cumple con las normas de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los estándares sanitarios 3A y es ideal para aplicaciones farmacéuticas y de biotecnología.
  • La superficie interna ultrasuave minimiza el atrapamiento de partículas y la acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos.
  • Los tubos se pueden esterilizar en autoclave, mediante irradiación gamma o con óxido de etileno.
  • Las bobinas contienen tubos para bombas continuos, lo que le permite cortar la longitud exacta necesaria y eliminar los residuos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado FDA
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material BioPharm Plus (silicona curada con platino)
Longitud global (imperial) 400 ft
Longitud global (métrico) 121,9 m
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, biotecnología y aplicaciones farmacéuticas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 26
Caudal 4000 mL/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Color Transparente
Presión máxima 30 psi, 2,06 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas