Learn More
Cole-Parmer™ BS-200 Series Stirrer for Cell Culture Stirring Systems
Descripción
- Intervalo de velocidad de 0 hasta 80 rpm
- Arranque y parada suaves para una aceleración y desaceleración lenta
- Opción de configuración de intervalo
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0 a 80 rpm |
| Posiciones de agitación. | 4 |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 1 L |
| Tensión | 110/230 V |
| Vataje | 2 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 90 x 250 x 365 mm (Al x An x F) |
| Altura (imperial) | 3.5 in. |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Anchura (imperial) | 9.8 in. |
| Mostrar más |