Learn More
Cole-Parmer™ BS-200 Series Stirrer for Cell Culture Stirring Systems
Código de producto. 11543789
Change view
Click to view available options
Modelo:
MCS-102L
MCS-104L
MCS-104S
MCS-104XL
Capacidad:
500 mL
1 L
5 L
Posiciones de agitación.:
2
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad Posiciones de agitación. unitSize
11543789 MCS-104L 5 L 4 cada uno
11553789 MCS-104S 1 L 4 cada uno
11533789 MCS-102L 500 mL 2 cada uno
12987276 MCS-104XL 1 L 4 cada uno
4 options
Código de producto. 11543789
Marca: Cole-Parmer™ 2183702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BS-200 Series Stirrer for Cell Culture Stirring Systems with gentle stirring action promotes high cell yields.
La suave acción de agitación ayuda a la fijación y promueve el crecimiento celular. El control electrónico de aceleración de arranque suave evita las turbulencias y, por lo tanto, minimiza el daño celular. La agitación a intervalos con tiempos variables de ‘ENCENDIDO-APAGADO’ mejora la velocidad de fijación celular, mientras que la agitación continua se puede controlar hasta 80 rpm. Todas las unidades se pueden utilizar en una incubadora o en una sala caliente. Los recipientes de cultivo están fabricados con vidrio de borosilicato siliconado, para minimizar la fijación celular a los recipientes. Suministro eléctrico 230 V, 50 Hz, 2 W. Diseñado para el cultivo de células en microesferas portadoras. Este sistema también se puede utilizar para técnicas de cultivo celular en suspensión.
Especificaciones
Velocidad De 0 a 80 rpm
Posiciones de agitación. 4
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 5 L
Tensión 110/230 V
Vataje 2 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 90 x 395 x 495 mm (Al x An x F)
Altura (imperial) 3.5 in.
Altura (métrico) 90 mm
Anchura (imperial) 15.6 in.
Anchura (métrico) 395 mm
Requisitos eléctricos 230/110 V, 50/60 Hz, 2W
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo MCS-104L
Control de velocidad 20 s Aceleración/desaceleración
Tipo Agitador biológico
Peso (métrico) 6,1 kg
Peso con embalaje (métrico) 7,1 kg