Learn More
Cole-Parmer™ BS-200 Series Stirrer for Cell Culture Stirring Systems
Código de producto. 11533789
Change view
Click to view available options
Modelo:
MCS-102L
MCS-104L
MCS-104S
MCS-104XL
Capacidad:
500 mL
1 L
5 L
Posiciones de agitación.:
2
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad Posiciones de agitación. unitSize
11533789 MCS-102L 500 mL 2 cada uno
11553789 MCS-104S 1 L 4 cada uno
11543789 MCS-104L 5 L 4 cada uno
12987276 MCS-104XL 1 L 4 cada uno
4 options
Código de producto. 11533789
Marca: Cole-Parmer™ 2183701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BS-200 Series Stirrer for Cell Culture Stirring Systems with gentle stirring action promotes high cell yields.
La función de arranque/parada suave proporciona una aceleración y desaceleración lentas del agitador, evitando turbulencias excesivas en los medios de cultivo y eliminando daños celulares. Utilice el modo de agitación a intervalos durante la fase de fijación para reducir aún más la agitación del medio o al cultivar células particularmente frágiles. Los agitadores prácticamente no generan calor, por lo que son adecuados para su uso tanto en incubadoras como en salas frías.
Los recipientes de cultivo incorporan un diseño de base único que, junto con el agitador con extremo de perilla, garantiza que las células se levanten en suspensión a las velocidades más bajas posibles. Esta suave acción de agitación favorece un alto rendimiento celular al evitar el cizallamiento celular. Pida los recipientes de cultivo celular Techne por separado.
Especificaciones
Velocidad De 0 a 80 rpm
Posiciones de agitación. 2
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 500 mL
Tensión 110/230 V
Vataje 2 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 90 x 140 x 400 mm (Al x An x F)
Altura (imperial) 3.5 in.
Altura (métrico) 90 mm
Anchura (imperial) 5.5 in.
Anchura (métrico) 140 mm
Requisitos eléctricos 230/110 V, 50/60 Hz, 2W
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo MCS-102L
Control de velocidad Arranque suave 20 Segundos de aceleración/parada suave 20 segundos de desaceleración
Tipo Agitador biológico
Peso (métrico) 3 kg
Peso con embalaje (métrico) 4,2 kg