Learn More
Thermo Scientific™ Placas de micropocillos y multiplacas Biolite
Descripción
Experimente un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño. Las placas con tapas tratadas con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al mismo tiempo que proporcionan rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.
• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Área de cultivo | 1,9 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Multiplaca |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1 ml |
| N.° de pocillos | 24 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Mostrar más |