Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante BIOLiner™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Centrifugue las muestras a 3500 rpm con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Información para pedidos:
Solicite los cestillos BIOLiner (75-003-668, juego de 4) y las tapas de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™ (75-003-669, juego de cuatro) para completar el conjunto. Las juntas tóricas de repuesto para las tapas (75-003-688) y los adaptadores se venden por separado. También disponibles soporte para microplacas (50-036-70) y tapas (75-003-689). Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Juntas tóricas de repuesto para tapas |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 4 x 750 mL |
| RCF máx. | 2.739 x g |
| Vel. máx | 3.500 rpm |
| Radio (métrico) | 20 cm |
| Radio mín. (métrico) | 10,5 cm |
| Factor K | 13307 |
| Longitud máx. del tubo | 124 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F |
| Mostrar más |