Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante BIOLiner™
Código de producto. 10429894 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Rotor basculante
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
Cantidad:
1 unidad
Set de 2
Set de 4
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 sets
4 SET
paquete de 4
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
10429894 Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F Set de 4 paquete de 4
11844501 Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F Set de 4 paquete de 4
11646190 Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F 1 unidad 1 PCS
10697615 Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F Set de 4 4 SET
10733972 Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F Set de 4 paquete de 4
12813312 Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F Set de 2 2 sets
6 options
Código de producto. 10429894
Marca: Thermo Scientific™ 75003669
Centrifugue las muestras a 3500 rpm con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Información para pedidos:
Solicite los cestillos BIOLiner (75-003-668, juego de 4) y las tapas de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™ (75-003-669, juego de cuatro) para completar el conjunto. Las juntas tóricas de repuesto para las tapas (75-003-688) y los adaptadores se venden por separado. También disponibles soporte para microplacas (50-036-70) y tapas (75-003-689). Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapas de biocontención ClickSeal (juego de 4)
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 750 mL
RCF máx. 2.739 x g
Vel. máx 3.500 rpm
Radio (métrico) 20 cm
Radio mín. (métrico) 10,5 cm
Factor K 13307
Longitud máx. del tubo 124 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
Ángulo 90°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Diámetro exterior (métrico) 98 mm
Biocontainment Sí
Cantidad Set de 4