Learn More
Sartorius™ Pipetas de volumen fijo Biohit™ Proline™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Pipetas de volumen fijo de un canal.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,5 μl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3696 |
| ClipTip | Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro |
| Puntas compatibles | Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro |
| Espaciado de las puntas ajustable | 120 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Laboratorio |
| Número de canales | 1 |
| Programable | Auto |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |