Descripción
Pipetas de volumen fijo de un canal.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,3 μl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3696 |
| ClipTip | Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro |
| Puntas compatibles | Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Laboratorio |
| Número de canales | 1 |
| Programable | Auto |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Pipeta de volumen fijo |
| Mostrar más |