Learn More
Sartorius™ Pipetas de volumen fijo Biohit™ Proline™
Código de producto. 10237271 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10237271
Marca: Sartorius™ 722025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetas de volumen fijo de un canal.
Pipetas de volumen fijo de un canal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,5 μl
Certificaciones/conformidad ISO 3696
ClipTip Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro
Puntas compatibles Puntas Optifit, sin filtro, puntas con filtro
Espaciado de las puntas ajustable 120, 200, 300 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con Laboratorio
Número de canales 1
Programable Auto
Esterilidad Estéril
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 100 μl
Tipo de filtro Filtros de cono seguro
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Se ha diseñado específicamente para pipeteos repetitivos y de larga duración con el fin de evitar trastornos o lesiones por movimientos repetitivos (RSI) en las manos, brazos y hombros relacionados con el trabajo
Para utilizar con (equipo) Laboratorios
Precisión 0,3%
Cantidad 1 unidad
Repetibilidad < 0,20
Resistencia Productos químicos
Garantía 15 meses
Peso (métrico) 77 g