Learn More
Fisherbrand™ Soporte para bolsa de seguridad para objetos afilados biopeligrosos
Código de producto. 12317453 Tienda Fisherbrand Productos
Código de producto. 12317453
Ofrece protección frente a cortes por objetos afilados contaminados durante el trabajo en laboratorios, clínicas y consultas médicas
  • Proporciona un soporte estable para mantener la bolsa de seguridad para objetos afilados de riesgo biológico (n.º. fabr. 13234-0000) vertical y abierta para facilitar el acceso
  • Se han fabricado con alambre de acero con revestimiento de epoxi naranja brillante
  • Las dimensiones del bastidor son 10 × 13 × 20 cm de alto.
Especificaciones
Color Orange
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con (aplicación) Para proporcionar un soporte estable a la bolsa de seguridad de objetos afilados de riesgo biológico
Material Cable de acero con revestimiento de epoxi
Tipo de producto Sharps Disposal Container