Learn More
Heathrow Scientific™ Bolsas para eliminación de residuos de riesgo biológico
Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa
Soporte para bolsas
Capacidad (métrico):
2 l
9 L
19 l
40 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
paquete de 500
Descripción
- Bolsa de recogida de residuos de riesgo biológico
- Símbolo de advertencia de riesgo biológico y precauciones impresas en inglés, español y francés
- Incluyen un parche indicador que se oscurece al esterilizarse en autoclave
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Desechables
- El soporte para bolsas HS10044H SOLO es indicado para su uso con bolsas HS10320 de 2 l
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 10,57 gal |
| Capacidad (métrico) | 40 L |
| Color | Rojo |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de residuos de riesgo biológico |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Mostrar más |