Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17815788 Tienda Molnlycke Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
160 pares
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17815788 7 200 pares
17865738 5,5 200 pares
17875758 6 200 pares
17885758 6.5 200 pares
17815768 7,5 200 pares
17805788 8 200 pares
17805768 8,5 200 pares
17835768 9 160 pares
8 options
Código de producto. 17815788
Marca: Mölnlycke™ 448227002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sterile durable all-purpose critical environment glove. It offers excellent barrier protection as well as fit, feel and comfort . It has been tested and cleared for use with chemotherapy agents.
  • Natural Rubber Latex
  • Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Beaded cuff
  • PPE Category III, certified to Type C chemical permeation testing
  • Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 10,000 (ISO 7)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 10.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.27 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory / Cleanroom Use
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 10.0 mil
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8.1 mil (Cuff)
Grosor (métrico) 0.21 mm
Resistencia a la tracción 30 Mpa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm