Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Indicator Underglove
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17825748 Tienda Molnlycke Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
160 pares
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17825748 7,5 200 pares
17825768 5,5 200 pares
17815748 6 200 pares
17805748 6.5 200 pares
17865768 7 200 pares
17845768 8 200 pares
17845748 8,5 200 pares
17835748 9 160 pares
8 options
Código de producto. 17825748
Marca: Mölnlycke™ 444067500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel™ NeoTech overglove to form a breach indication system. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments.
  • Blue underglove can be worn together with Biogel™ NeoTech to form a breach indication system
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polychloroprene
  • Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 7.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 7,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6.5 mil (Cuff)
Grosor (métrico) 0.17 mm
Resistencia a la tracción 23 MPa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.