Learn More
Cytiva Membrana Biodyne™ Plus
Descripción
- Se recomienda la membrana Biodyne Plus para sistemas de detección que generen un fondo elevado en la membrana Biodyne B.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de empaquetado | Rollo |
| Descripción | No estéril |
| Material | Nailon de carga positiva 6,6 |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 m |
| Grosor | 5,7-6,7 μm |