Learn More
Cytiva Membrana Biodyne™ Plus
Código de producto. 17174511
Click to view available options
Dimensions (LxW):
132 x 132 mm
20 cm x 20 m
30 cm x 3 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
10 rollos
paquete de 50
Código de producto. 17174511
Marca: Cytiva 60404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La membrana Biodyne Plus, al igual que la membrana Biodyne B, contiene superficies porosas pobladas por una alta densidad de grupos de amonio cuaternario.
  • Se recomienda la membrana Biodyne Plus para sistemas de detección que generen un fondo elevado en la membrana Biodyne B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de empaquetado Disco
Descripción No estéril
Material Nailon de carga positiva 6,6
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 132 x 132 mm
Grosor 5,7-6,7 μm