Learn More
Cytiva Membrana Biodyne™ C
Código de producto. 17134511
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 10
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17134511 7 x 8,5 cm paquete de 10
17124511 20 x 20 cm paquete de 10
17154511 20 cm x 3 m 1 rollo
3 options
Código de producto. 17134511
Marca: Cytiva 60315
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La membrana Biodyne C se carga negativamente con superficies porosas pobladas por una alta densidad de grupos carboxilo.
  • La membrana se puede derivatizar mediante reacciones de acoplamiento con estos grupos
  • Es ideal para Dot Blot inverso y para la purificación por afinidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de empaquetado hojas
Descripción No estéril
Material Nailon de carga negativa 6,6
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 7 x 8,5 cm
Grosor 11-13 μm