Learn More
Cytiva Membrana Biodyne™ C
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 10
Descripción
- La membrana se puede derivatizar mediante reacciones de acoplamiento con estos grupos
- Es ideal para Dot Blot inverso y para la purificación por afinidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de empaquetado | hojas |
| Descripción | No estéril |
| Material | Nailon de carga negativa 6,6 |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 20 x 20 cm |
| Grosor | 11-13 μm |