Learn More
Cytiva Membrana Biodyne™ B
Descripción
- Esta carga positiva se mantiene en un amplio intervalo de pH y favorece la unión iónica fuerte de ácidos nucleicos, lo que la hace ideal para la transferencia y detección de ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de empaquetado | Rollo |
| Descripción | No estéril |
| Material | Nailon de carga positiva 6,6 |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 20 cm x 3 m |
| Grosor | 5,7-6,7 μm |