Learn More
Cytiva Membrana Biodyne™ B
Código de producto. 17124501
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 10
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17124501 30 cm x 3 m 1 rollo
17134501 20 cm x 3 m 1 rollo
17194491 20 x 20 cm paquete de 10
17104501 7 x 8,5 cm paquete de 10
4 options
Código de producto. 17124501
Marca: Cytiva 60207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La membrana Biodyne B tiene superficies de poro pobladas por una alta densidad de grupos de amonio cuaternario, lo que la convierte en una membrana fuertemente catiónica.
  • Esta carga positiva se mantiene en un amplio intervalo de pH y favorece la unión iónica fuerte de ácidos nucleicos, lo que la hace ideal para la transferencia y detección de ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de empaquetado Rollo
Descripción No estéril
Material Nailon de carga positiva 6,6
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m
Grosor 5,7-6,7 μm