Learn More
Cytiva Membrana Biodyne™ A
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 cm x 3 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Alta capacidad de unión para biomoléculas
- Ofrece alta sensibilidad y retención de ácidos nucleicos
- Adecuado para su uso con quimioluminiscencia u otros sistemas de detección en los que el fondo sea problemático
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de empaquetado | Rollo |
| Descripción | No estéril |
| Material | Nailon anfoterico 6.6 |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 mm |
| Grosor | 5,5-7 μm |