Learn More
Biochrom BioDrop μLITE+ with Built-in Printer
Código de producto. 16405484
Change view
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
16405484 Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis cada uno
1 options
Código de producto. 16405484
Marca: Biochrom 80300656
The BioDrop μLITE+ microvolume sample port uses no moving parts. This means that the instrument provides excellent reproducibility without the need for expensive calibration, and no concern your results may stray over time.
Features and Benefits:
  • Patented microvolume sample port, highly specified to ± 5 μm
  • Measure down to 1 μL of sample
  • No moving parts
  • Fully sealed in case of spills
  • Pre-loaded with Life Science methods, including fluorescent dyes
  • Flags contaminated samples
  • Easy to clean and maintain
  • USB port for easy method and result saving
  • Optional CFR21 part 11 compliant software (80-3006-70)
  • Robust and reliable for years to come
Applications:
  • Single/Multi Wavelength
  • Concentration
  • Wavescan
  • Kinetics
  • Standard Curve
  • Substrate
  • Equation Editor
  • DNA
  • RNA
  • Oligo
  • Fluorescent Dye
  • Tm Calculation
  • Protein Dye
  • Protein UV
  • Colorimetric Protein Methods
Especificaciones
Intervalo de absorbencia 190 to 1100 nm
Fondo (imperial) 16.1 in. (20.5 in. with Printer)
Fondo (métrico) 410 mm (521 mm with Printer)
Tipo de detector Matriz de fotodiodos
Pantalla Color Touchscreen
Idiomas English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese
Fuente de luz Xenón pulsado
Línea de productos Microvolumen
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis
Tensión 120/240 V
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Selección de longitud de onda 1 nm
Altura (imperial) 7.5 in.
Altura (métrico) 190 mm
Tiempo de medición <4 sec.
Modelo BioDrop μLITE+ with Built-in Printer
Ruido 0.005 A Peak to Peak, 0.002 A RMS
Trayectoria óptica 0.5 mm, Fixed
Photometric Accuracy Instrument ±0.01 A (+1.5% of the reading at 546 nm)
Repetibilidad fotométrica ±0.003 A (0 to 0.5 A), ±0.007 A (0.5 to 1.0 A)
Impresora incluida Sí
Volumen de la muestra (métrico) 0.5 μL (Minimum)
Forma Round
Luz difusa <0.5 %T (at 220 nm NaI), <0.5%T (at 340 nm NaNO2)
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 1 nm
Peso (imperial) 8.8 lb.
Peso (métrico) 4 kg
Anchura (imperial) 11 in.
Anchura (métrico) 280 mm