Learn More
Biochrom BioDrop Duo+
Descripción
- Lámpara flash de xenón de larga duración
- Bajo consumo de energía y modo de protector de pantalla
- Trayectoria óptica fija y sin piezas móviles, por lo que no es necesario realizar calibraciones regulares
- El diseño, que se puede limpiar con facilidad, minimiza el riesgo de contaminación cruzada
- Metodologías espectrofotométricas generales preprogramadas, incluidas la longitud de onda única, la concentración, el analizador de onda, la cinética, y la curva estándar
- Metodologías de ciencias de la vida preprogramadas, incluidas la cuantificación de ácidos nucleicos (ADN, ARN y oligonucleótidos), el colorante fluorescente, el cálculo de Tm, la proteína UV y métodos de proteínas colorimétricas
- Creador de métodos para una máxima flexibilidad
- Preciso, robusto y rápido; resultados en menos de 4 segundos.
- IQ/OQ disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Color Touchscreen |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 280 x 410 x 190 mm |
| Idiomas | Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés |
| Fuente de luz | Flash de xenón |
| Línea de productos | BioDrop Duo+ |
| Ancho de banda espectral | 5 nm |
| Tipo | Microvolume UV-Vis Spectrophotometer |
| Tensión | 120/240 V |
| Wavelength Range | De 190 nm a 1100 nm |
| Para utilizar con (aplicación) | Espectrofotometría general y metodología de ciencias de la vida |
| Mostrar más |