Learn More
Invitrogen™ Biocytin TMR (5-(and-6)-Tetramethylrhodamine Biocytin)
Código de producto. 11520756
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. 11520756
Marca: Invitrogen™ T12921
Biocitina-TMR (5-(y-6)-tetrametilrodamina-biocitina)
El marcador neuronal soluble en agua 5-(y-6)-tetrametilrodamina-biocitina (biocitina-TMR) se puede detectar en tejidos fijos mediante sondas de avidina o estreptavidina. Sin embargo, el conjugado tetrametilrodamina-biocitina también se puede observar directamente en muestras fijas o no fijas, ya que el colorante de tetrametilrodamina unido produce fluorescencia naranja y brillante (absorción/emisión máxima ∼ 554/581 nm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Colorantes clásicos
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Sólido
Línea de productos Invitrogen
Tipo de producto Biocitinas