Learn More
Invitrogen™ Biocytin Hydrazide
Código de producto. 11514167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11514167 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11514167 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B1603
hidrazida de biocitina
La hidrazida de biocitina se puede utilizar como marcadores anterógrados y transneuronales microinyectables que se pueden fijar con fijadores basados en aldehído. Además, la amina alifática primaria de esta molécula se puede acoplar de forma reversible a aldehídos y cetonas para formar una base de Schiff, que puede reducirse a un derivado de amina estable mediante el borohidruro de sodio (NaBH4) o cianoborohidruro de sodio (NaCNH3) para formar nuevas sondas biotiniladas. Los ácidos carboxílicos de las proteínas y otros biopolímeros solubles en agua pueden acoplarse a esta molécula en una solución acuosa usando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (E2247).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Hidrazida de biocitina
Cantidad 25 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de reactivo Biocitinas
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Biotina y otros haptenos