Learn More
Corning™ Matraces con tapón con ventilación de poli-D-lisina BioCoat™
Descripción
Los productos Corning™ BioCoat™ están disponibles en una variedad de opciones revestidas previamente y son una solución perfecta para mejorar la fijación y el crecimiento celulares de una gran variedad de células primarias y células transformadas en cultivos con y sin suero.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 25,3 oz |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 750 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| N.º por caja | 5/cs. |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Poli-D-Lisina |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de cultivo | 175 cm2 |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.