Learn More
Corning™ Matraces con tapón con ventilación de poli-D-lisina BioCoat™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10410102
Click to view available options
Área de cultivo:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
N.º por caja:
10/cs.
40/cs.
5/cs.
50/cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 40
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. 10410102
Marca: Corning™ 356539
Ideales para aplicaciones que requieren la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas
Los productos Corning™ BioCoat™ están disponibles en una variedad de opciones revestidas previamente y son una solución perfecta para mejorar la fijación y el crecimiento celulares de una gran variedad de células primarias y células transformadas en cultivos con y sin suero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 25,3 oz
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 750 mL
Para utilizar con (aplicación) Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas
Estilo de cuello En ángulo
N.º por caja 40/cs.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Poli-D-Lisina
Esterilidad Estéril
Área de cultivo 175 cm2
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.