Learn More
Corning™ Matraces con tapón con ventilación de poli-D-lisina BioCoat™
Click to view available options
Área de cultivo:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
N.º por caja:
10/cs.
40/cs.
5/cs.
50/cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 40
paquete de 5
paquete de 50
Descripción
Los productos Corning™ BioCoat™ están disponibles en una variedad de opciones revestidas previamente y son una solución perfecta para mejorar la fijación y el crecimiento celulares de una gran variedad de células primarias y células transformadas en cultivos con y sin suero.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 20,2 oz |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 600 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| N.º por caja | 40/cs. |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Poli-D-Lisina |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de cultivo | 150 cm2 |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.