Learn More
Corning™ Placas de cultivo de capa fina y matriz BioCoat™ Matrigel™
Descripción
La matriz de membrana basal Matrigel Corning es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas ECM. Su componente principal es la laminina, seguida por colágeno IV, proteoglicanos de heparán sulfato, entactina y nidógeno. La matriz Corning Matrigel es eficaz para la adhesión y diferenciación de los tipos epiteliales normales y transformados anclaje-dependientes y de otros tipos de células, incluidas las neuronas y los oligodendrocitos.
Aplicaciones:
- Estimulación de la morfología celular específica del tejido y producción de proteínas en las células epiteliales.
- Diferenciación de las células endoteliales, musculares y neuronales
- Desarrollo de sistemas de modelo de matriz tridimensional
Fuente
- Tumor de ratón EHS
Formulación
- Medio Eagle modificado de Dulbecco con 50 µg/ml de gentamicina. La matriz de Corning Matrigel es compatible con todos los medios de cultivo.
Control de calidad
- Probadas en cuanto a su capacidad para favorecer el crecimiento de neuritos de células de ganglios radiculares posteriores de pollo en ausencia de NGF.
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento y estabilidad
- -20 °C. Mantener congelado hasta su uso.
- Consumible de cultivo de capa fina estable a de 2 °C a 8 °C.
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Redondo |
| Área de cultivo | 58,1 cm2 |
| Forma | Redonda |
| Tipo | Cubeta de cultivo celular |
| N.º por caja | 10/Cajas de cartón |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Membrana de soporte | Membrana Matrigel |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
Solo para uso en investigación