Learn More
Corning™ Matraces de cultivo con cuello inclinado rectangular de colágeno IV BioCoat™
Descripción
- BioCoat™ proporciona una solución superior para mejorar la fijación y el crecimiento celulares de una gran variedad de células primarias y células transformadas en cultivos con y sin suero
- Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos; el instrumental para cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Para uso exclusivo en investigación.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 70 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
| Estilo de cuello | Inclinado |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Colágeno IV |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tapón Sello |
| Área de cultivo | 25 cm2 |