Learn More
Falcon™ BioCoat™ 384Pocillos, tratamiento con colágeno tipo I, microplaca de fondo plano
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10182461
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color unitSize
10182461 Blanco, Fondo transparente paquete de 50
1 options
Código de producto. 10182461 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 356664
Color:blanco, fondo transparente; Esterilidad:no estéril; Tapa:con tapa
  • Fuente: Cola de rata
  • Tratado con TC
  • Pocillo redondo y transparente
  • Fondo plano
  • No estéril
  • Favorece el crecimiento y la diferenciación celulares
Aplicaciones:
  • Ensayos de fijación celular, morfogénesis de tejido, interacción célula-matriz, unión receptor-ligando
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C (estable durante 12 meses)
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Blanco, Fondo transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Colágeno tipo I
Forma del pocillo Plano
Para utilizar con (aplicación) Acoplamiento y propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
Cantidad 50/caja
Fuente Colágeno de cola de rata
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.