Learn More
Falcon™ BioCoat™ 384Pocillos, tratamiento con colágeno tipo I, microplaca de fondo plano
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10643082
Change view
Click to view available options
Color:
Negro, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color unitSize
10643082 Negro, Fondo transparente paquete de 50
1 options
Código de producto. 10643082 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 356667
Color:negro, fondo transparente; esterilidad:no estéril; tapa:con tapa
  • Fuente: Cola de rata
  • Tratado con TC
  • Pocillo redondo y transparente
  • Fondo plano
  • No estéril
  • Favorece el crecimiento y la diferenciación celulares
Aplicaciones:
  • Ensayos de fijación celular, morfogénesis de tejido, interacción célula-matriz, unión receptor-ligando
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C (estable durante 12 meses)
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Negro, Fondo transparente
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Colágeno tipo I
Forma del pocillo Plano
Para utilizar con (aplicación) Acoplamiento y propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
Cantidad 50/caja
Fuente Colágeno de cola de rata