Learn More
Ansell™ Alfombrillas adhesivas BioClean Supatac™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7162373
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
45,72 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.)
91,44 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15228318 45,72 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) paquete de 4
15248318 91,44 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) paquete de 4
2 options
Código de producto. 15228318
Marca: Ansell™ STB1845
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las alfombrillas adhesivas Ansell™ BioClean Supatac™ están fabricadas en polietileno de baja densidad recubierto con un adhesivo acrílico antibacteriano a base de agua.
  • 30 capas numeradas
  • Adhesivo acrílico antibacteriano a base de agua
  • Disponible en diversos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricadas en una instalación que posee certificaciones ISO 9001:2008; procesadas en un entorno NEBB con certificado ISO de clase 5
Dimensiones (L x An) 45,72 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.)
Cantidad 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Revestimiento de superficie Acabado antibacteriano
Grosor (métrico) 0,045 mm ± 0,005 mm
Color Azul
Material LDPE
Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.