Learn More
Ansell™ Manguito para aislador/RABS de nitrilo estéril BioClean™
Beschreibung
- 100 % a prueba de fugas de agua (antes de ser guillotinado)
- Adecuada para su uso con una amplia gama de sistemas de puños
- Triple bolsa
- Compatible con autoclave: solo la manga
Spezifikation
Spezifikation
| ASTM F739 | No |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Chlorinated | Sí |
| Procedimiento de limpieza | Lavado DI |
| Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y UE GMP grado A |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco (<40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente. |
| Descripción | Una pieza por bolsa de PE interior sellada, una bolsa interior por segunda bolsa de PE interior sellada, una segunda bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada, 20 bolsas exteriores por caja de polietileno Correx blanca interior revestida |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Color | Blanco |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?