Learn More
Ansell BIOCLEAN™ PHARMA COVERS BPC Equipment and Glassware Covers
Código de producto. 30040337
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 cm
8 cm
10 cm
13 cm
18 cm
23 cm
30 cm
41 cm
51 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
30040337 8 cm paquete de 500
30040328 5 cm paquete de 500
30040329 10 cm paquete de 500
30040333 13 cm paquete de 500
30040341 18 cm paquete de 500
30040326 23 cm paquete de 500
30040325 30 cm paquete de 500
30040346 41 cm paquete de 500
30040332 51 cm paquete de 500
9 options
Código de producto. 30040337
Marca: Ansell BPC008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Breathable microbial barrier covers are easy to apply and remove, lint-free, moisture and puncture resistant, IPA resistant, form fitted, and autoclavable at 121°C.
  • BioClean Pharma Covers provide product protection from environmental impurities during storage, processing and transportation with the latex-free elastic providing a secure seal.
  • They minimize the need for autoclave tape during wrapping and save time when prepping glassware, tubing etc. for autoclaving.
  • Easy removal minimizes particulate generation and facilitates aseptic technique.
  • Available in diameters 8 cm to 229 cm, bespoke sizing available on request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015
Tipo de tapón Elástico
Color Blanco
Desechables Limited-use
Para utilizar con (aplicación) Covering glassware
Para utilizar con (equipo) Glassware
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 3.1 in.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (imperial) 3.1 in.
Anchura (métrico) 8 cm
Diámetro (imperial) 3.1 in.
Diámetro (métrico) 8 cm
Tipo de producto Cover