Learn More
Nitritex™ Rotuladores para salas limpias estériles BioClean Permaflow™
Código de producto. 15365905
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Descripción:
Doble bolsa
En bolsa
En bolsa doble, paquete de 10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 200
Código de producto. Color Descripción unitSize
15365905 Azul En bolsa doble, paquete de 10 paquete de 10
15298308 Negro En bolsa paquete de 200
15994841 Negro Doble bolsa paquete de 10
15278308 Azul Doble bolsa paquete de 200
15218318 Rojo En bolsa paquete de 200
15904851 Rojo Doble bolsa paquete de 10
6 options
Código de producto. 15365905
Marca: Nitritex™ SBPFPBL1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO clase 4 & y UE GMP grado A. Los rotuladores para salas limpias Nitritex™ BioClean Permaflow™ se envasan individualmente y están disponibles con tinta negra, azul o roja. También se encuentran disponibles variedades envasadas en dos bolsas.
  • Tinta de alta permanencia negra, azul o roja
  • Permanentes y resistentes al agua
  • Secado rápido
  • No tóxico
  • Etiquetado resistente al alcohol
  • La tinta de sellado automático evita el secado
  • Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa y de la luz fluorescente
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008
  • Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Descripción En bolsa doble, paquete de 10
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 140 mm