Learn More
Ansell Guantes aislantes/RABS estériles de nitrilo BioClean™
Código de producto. 17372973
Change view
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
10 in
12 in
6 in
8 in
De 10 a 12 in
Tamaño del puerto (métrico):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
30,4 cm
De 25,4 a 30,5 cm
Modelo:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Código de producto. Tamaño del puerto (imperial) Tamaño del puerto (métrico) Modelo unitSize
17372973 8 in 20,3 cm GGL20NIT59 cada uno
17362973 6 in 15,2 cm GGL15NIT59 cada uno
16638917 6 in 15,2 cm GGL15NIT59 paquete de 20
30002925 8 in 20,3 cm GGL20NIT59 paquete de 20
17874308 10 in 25,4 cm GGL10NIT59 paquete de 20
16894130 10 in 25,4 cm GGL10NIT59 cada uno
16490571 12 in 30,4 cm GGL36NIT59 cada uno
30002916 12 in 30,4 cm GGL36NIT59 paquete de 20
15925221 De 10 a 12 in De 25,4 a 30,5 cm GGL33NIT59 cada uno
9 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
N/A
Código de producto. 17372973
Marca: Ansell GGL20NIT59
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
N/A
Los guantes aislantes y RABS estériles validados BioClean se fabrican de nitrilo sin aceleradores con unos niveles increíblemente bajos de partículas y unas magníficas propiedades antiestáticas. Diseñados para usar en zonas de contacto con el producto.
  • Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
  • 100 % a prueba de fugas de agua
  • Totalmente validados en cuanto a esterilidad con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
  • Compatibles con autoclave
  • Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
  • Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
  • Disponibles con diversos tamaños de abertura
  • Los sectores más adecuados incluyen: farmacéutico, laboratorio, materias primas, biotecnología, procesamiento estéril, semiconductores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad ASTM D6978
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 tipo A, EN 388:4101X, EN 455
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
Color Blanco
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.60 mm
Hand Ambidiestro
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
Tamaño 9.75
Esterilidad Estéril
Temperatura máx. (imperial) 14°F to 248°F
Temperature (Metric) Max -10°C to 120°C
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0,50 mm
Para utilizar con (aplicación) Ciencias de la vida, sanidad y electrónica
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1
Modelo GGL20NIT59
Tamaño del puerto (imperial) 8 in
Tamaño del puerto (métrico) 20,3 cm
Serie BioClean™
Temperatura mín. (imperial) 14°F
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 84 cm
Diámetro del manguito (imperial) 5.1 in.
Diámetro del puño (métrico) 129 mm
Mostrar más Mostrar menos
N/A