Learn More
Ansell Guantes aislantes/RABS estériles de nitrilo BioClean™
Descripción
- Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
- 100 % a prueba de fugas de agua
- Totalmente validados en cuanto a esterilidad con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10
- La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
- Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
- Compatibles con autoclave
- Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
- Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
- Disponibles con diversos tamaños de abertura
- Los sectores más adecuados incluyen: farmacéutico, laboratorio, materias primas, biotecnología, procesamiento estéril, semiconductores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6978 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 tipo A, EN 388:4101X, EN 455 |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Color | Blanco |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes RABS y aislantes |
| Tamaño | 9.75 |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |
N/A