Learn More
Ansell Guantes de aislamiento/RABS de sala limpia de nitrilo BioClean™
Código de producto. 17352973
Change view
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
10 in
12/14 pulg
8/10 pulg
Tamaño del puerto (métrico):
25,4 cm
Entre 20,3 y 25,4 cm
Entre 30,5 y 35,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Código de producto. Tamaño del puerto (imperial) Tamaño del puerto (métrico) unitSize
17352973 12/14 pulg Entre 30,5 y 35,6 cm cada uno
17332973 8/10 pulg Entre 20,3 y 25,4 cm cada uno
16619585 8/10 pulg Entre 20,3 y 25,4 cm paquete de 20
17322973 10 in 25,4 cm cada uno
30002921 10 in 25,4 cm paquete de 20
30002922 12/14 pulg Entre 30,5 y 35,6 cm paquete de 20
6 options
Código de producto. 17352973
Marca: Ansell CGL36NIT59
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ están fabricados con nitrilo con niveles increíblemente bajos de partículas y excelentes propiedades de ESD. Diseñados para su uso en áreas de fabricación de inyectables y producción farmacéutica, nuestros guantes de serie CGL se procesan y envasan en salas limpias.
  • Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
  • 100 % a prueba de fugas de agua
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
  • Compatibles con autoclave
  • Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
  • Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4
Color Blanco
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño 9,75
Grosor (imperial) 24 mil
Grosor (métrico) 0,60 mm
Modelo Guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ CGL
Tamaño del puerto (imperial) 12/14 pulg
Tamaño del puerto (métrico) Entre 30,5 y 35,6 cm
Serie Guantes para aislador/RABS para sala limpia de nitrilo BioClean™ CGL
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 84 cm