Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo estériles BioClean Nitramax™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7139089
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
100 PR
100 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15208208 7 100 pares
15228208 7,5 100 pares
15238208 8 100 pares
15248208 8,5 100 pares
15258208 9 100 pares
15298198 6,5 100 PR
6 options
Código de producto. 15208208
Marca: Nitritex™ BNMS70
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece una protección total del brazo.Los guantes de nitrilo estériles Nitritex™ BioClean Nitramax™ son guante desechable sin látex de longitud hasta el hombro que proporcionan comodidad, propiedades antiestáticas y resistencia a una amplia gama de productos químicos.
  • Resistentes a una amplia gama de productos químicos
  • El guante de longitud hasta el hombro (600 mm) proporciona una protección total del brazo
  • Sin polvo ni látex
  • Excelentes propiedades antiestáticas
  • Puño con reborde
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006
Color Blanco
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Grado EU GMP Grado A
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Modelo BNMS70
Tipo de empaquetado EasyTear™
Cantidad Un par por carpeta de PE interior; una carpeta por cada sobre de PE sellado EasyTear; 10 sobres por cada bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (100 pares)
Resistente a Productos químicos
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 600 mm