Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo no estériles BioClean Nano 5™ de clase ISO 5
Código de producto. p-7139091
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15228268 XS paquete de 1000
15238268 Pequeño paquete de 1000
15248268 M paquete de 1000
15258268 L paquete de 1000
15268268 XL paquete de 1000
15278268 2XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15228268 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor NAN5XS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con dedos texturizados para mejorar el agarre. Los guantes de nitrilo no estériles Nitritex™ BioClean Nano 5™ de clase 5 ISO no contienen polvo ni látex y son antiestáticos, resistentes a una amplia gama de productos químicos e ideales para su uso en aplicaciones sensibles a la electricidad.
  • Resistentes a una amplia gama de productos químicos
  • Dedos texturizados para un mejor agarre
  • Sin polvo ni látex
  • Excelentes propiedades antiestáticas
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A 1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006
Color Blanco
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Grado Categoría 3: Directiva 89/686/EEC del PPE
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones eléctricas delicadas
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado EasyTear™
Cantidad 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades)
Resistente a Una amplia gama de productos químicos
Serie BioClean Nano 5
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 79 mm ± 5