Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo no estériles BioClean Nano 5™ de clase ISO 5
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Beschreibung
- Resistentes a una amplia gama de productos químicos
- Dedos texturizados para un mejor agarre
- Sin polvo ni látex
- Excelentes propiedades antiestáticas
- Embalaje EasyTear™ sin partículas
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A 1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Grado | Categoría 3: Directiva 89/686/EEC del PPE |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 2XL |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur