Learn More
Nitritex™ Mascarilla con amarre BioClean MTA™
Elige una máscara compatible con la ISO clase 4 con una excelente transpirabilidad. La mascarilla con amarre Nitritex™ BioClean MTA™ tiene una capa exterior hidrófoba, una capa interior hidrófila y acumulación de pelusas extremadamente bajas. Cuenta con una banda frontal de acero recubierto de plástico y bridas de polipropileno.
365.00€ - 569.00€
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Face Mask
Color Blanco
Material Polipropileno
Dimensiones (L x An) 95 x 210 mm
Estructura 3 capas - Sellado ultrasónico; Exterior: Polipropileno/polietileno no tejido; capa de filtro: Polipropileno, fundido no tejido; cara interior: Polipropileno/polietileno no tejido; bridas: Polipropileno; banda nasal: Acero simple recubierto con polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Includes Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Includes Precio Cantidad y disponibilidad  
15248258
Ver documentos
Nitritex™
MTA210-0
365.00€
paquete de 800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
15258258
Ver documentos
Nitritex™
MTA210-2
569.00€
paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tie-on facemask with excellent breathability
  • 3-ply construction with ultrasonic sealing
  • Particle shedding analysis: Average Particle Count - 19/minute (Particle size: 0.2 - 5.0 microns). Test method: ASTM F51-68 (1989)
  • Physical Properties: Particle Filtration Efficiency (PFE): >98.8%
  • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): >99%
  • Pressure drop (Delta P): 2.7
  • Width: 95mm
  • Particle Filter Efficiency: 98.8%
  • Bacterial Filter Efficiency: 97%
  • Differential Pressure: 2.7
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Face Mask
Polipropileno
3 capas - Sellado ultrasónico; Exterior: Polipropileno/polietileno no tejido; capa de filtro: Polipropileno, fundido no tejido; cara interior: Polipropileno/polietileno no tejido; bridas: Polipropileno; banda nasal: Acero simple recubierto con polipropileno
95 mm
Blanco
95 x 210 mm
210 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Nitritex™ Mascarilla con amarre BioClean MTA™