Learn More
Nitritex™ Mascarilla con amarre BioClean MTA™
Código de producto. 15258258
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
500
800
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
15258258 500 paquete de 500
15248258 800 paquete de 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15258258 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor MTA2102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elige una máscara compatible con la ISO clase 4 con una excelente transpirabilidad. La mascarilla con amarre Nitritex™ BioClean MTA™ tiene una capa exterior hidrófoba, una capa interior hidrófila y acumulación de pelusas extremadamente bajas. Cuenta con una banda frontal de acero recubierto de plástico y bridas de polipropileno.
  • Mascarilla de amarre con excelente transpirabilidad
  • Sellado ultrasónico de 3 capas-
  • Análisis de desprendimiento de partículas: Recuento medio de partículas - 19/minuto (Tamaño de partículas: de 0,2 a 5,0 micrómetros). Método de análisis ASTM F51-68 (1989)
  • Propiedades físicas: Eficiencia de filtración de partículas (EFP): >98,8%
  • Eficacia de filtración bacteriana (EFB): >99%
  • Caída de presión (Delta P): 2,7
  • Ancho: 95 mm
  • Eficiencia del filtro de partículas: 98,8%
  • Eficiencia del filtro bacteriano: 97 %
  • Presión diferencial: 2,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Face Mask
Color Blanco
Material Polipropileno
Dimensiones (L x An) 95 x 210 mm
Estructura 3 capas - Sellado ultrasónico; Exterior: Polipropileno/polietileno no tejido; capa de filtro: Polipropileno, fundido no tejido; cara interior: Polipropileno/polietileno no tejido; bridas: Polipropileno; banda nasal: Acero simple recubierto con polipropileno
Longitud (métrico) 210 mm
Modelo MTA210-2
Cantidad de embalaje 500
Tipo de empaquetado One piece per sealed inner PE bag; 50 inner bags per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (500 pieces)
Anchura (métrico) 95 mm