Learn More
Nitritex™ Mascarilla con amarre BioClean MTA™
Descripción
- Mascarilla de amarre con excelente transpirabilidad
- Sellado ultrasónico de 3 capas
- Análisis de desprendimiento de partículas: Recuento medio de partículas - 19/minuto (Tamaño de partículas: de 0,2 a 5,0 micrómetros). Método de análisis ASTM F51-68 (1989)
- Propiedades físicas: Eficiencia de filtración de partículas (EFP): >98,8%
- Eficacia de filtración bacteriana (EFB): >99%
- Caída de presión (Delta P): 2,7
- Anchura: 95mm
- Eficiencia del filtro de partículas: 98,8%
- Eficiencia del filtro bacteriano: 97%
- Presión diferencial: 2,7
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Face Mask |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Dimensiones (L x An) | 95 x 210 mm |
| Estructura | 3 capas - Sellado ultrasónico; Exterior: Polipropileno/polietileno no tejido; capa de filtro: Polipropileno, fundido no tejido; cara interior: Polipropileno/polietileno no tejido; bridas: Polipropileno; banda nasal: Acero simple recubierto con polipropileno |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Modelo | MTA210-0 |
| Cantidad de embalaje | 50 pieces per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 16 outer bags per lined carton (800 pieces) |
| Anchura (métrico) | 95 mm |