Learn More
Ansell Mascarilla estéril con ojales BioClean™ MEA
BIOPHARMA
Código de producto. 15238258
Click to view available options
:
Longitud: 210 mm (±5 mm)
Código de producto. 15238258
Marca: Ansell MEA2101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mascarilla estéril con ojales Ansell™ BioClean™ MEA proporciona una alta eficacia de filtración de partículas y bacterias.
  • Filtración de alta eficacia bacteriana, viral y de partículas
  • Banda para la nariz maleable completamente cerrada
  • Bordes sellados ultrasónicamente
  • Con ojales y conector para una fijación segura
  • Eficiencia de filtración de partículas (PFE) a 0,3 MICRONES >97 %
  • Eficacia de filtración bacteriana (BFE) a 3,0 MICRAS > 96,5%
  • Efectividad de filtración viral (VFE) 97,9 %
  • Fabricadas en una instalación con certificaciones ISO 9001:2015
  • Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
  • Toma de muestras e inspección de conformidad con ISO 2859-3:1994
  • Probado según la norma ASTM F2101 para la eficacia de filtración bacteriana (BFE)
  • Capa interior: Polipropileno/polietileno no tejido (higroscópico)
  • Capa de filtro: Poliéster fundido
  • Capa exterior: Poliéster no tejido hilado (hidrófobo)
  • Fijaciones: Ojales de poliuretano sin látex con fijador de plástico azul
  • Cinta para la nariz: Acero revestido de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial
Color Blanco
Esterilidad Estéril
Desechables
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 210 mm (±5 mm)
Modelo MEA210-1
Cantidad de embalaje Una pieza (con pinza azul) por cada bolsa de PE interior sellada; 50 bolsas interiores por cada bolsa de PE exterior sellada; 12 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (600 unidades)
Anchura (métrico) 95 mm (±5 mm)
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.