Learn More
Ansell BioClean™ MEA Non-Sterile Looped Facemask
Código de producto. p-7162369
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
MEA 210-0 (a granel)
MEA 210-2 (individual con pinza azul)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 600
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
15228258 MEA 210-2 (individual con pinza azul) paquete de 600
15218258 MEA 210-0 (a granel) paquete de 2000
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15228258
Marke: Ansell MEA2102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Non-sterile looped facemask is manufactured from cleanroom compatible materials to reduce contamination into the controlled environment.
  • Filtración de alta eficacia bacteriana y de partículas
  • Banda para la nariz maleable completamente cerrada
  • Bordes sellados ultrasónicamente
  • Fabricadas en una instalación con certificaciones ISO 9001:2015
  • Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
  • Toma de muestras e inspección de conformidad con ISO 2859-3:1994
  • Probado según la norma ASTM F2101 para la eficacia de filtración bacteriana (BFE)
  • Capa interior: Polipropileno/polietileno no tejido (higroscópico)
  • Capa de filtro: Polipropileno Meltblown
  • Capa exterior: Polipropileno/polietileno no tejido (hidrófobo)
  • Fijaciones: Ojales de poliuretano sin látex (MEA 210-2 suministrado con fijador de plástico azul)
  • Cinta para la nariz: Acero revestido de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Máscara facial
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Desechables
Eficacia de filtro 0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (BFE)
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 210 mm
Modelo MEA210-2
Cantidad de embalaje MEA 210-2 (individual con pinza azul)
Tipo de empaquetado Individually Packaged with Blue Clip
Anchura (métrico) 95 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.